Merck
550671
Sigma-Aldrich
3-氟苯基溴化镁 溶液
1.0 M in THF
别名:
m-Fluorophenylmagnesium bromide, Bromo(3-fluorophenyl)magnesium
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4MgBr
CAS号:
分子量:
199.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
bp
65 °C
密度
1.024 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Fc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
VFPDAAQAKDGSHQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
法律資訊
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-6.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-21.11 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles