反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
浓度
0.5 M in diethyl ether
沸点
34.6 °C
密度
0.861 g/mL at 25 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
Fc1c(F)c(F)c([Mg]Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6F5.BrH.Mg/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;;/h;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
AXQVMJIDNDRSFM-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于合成新的胂酸和次胂酸类化合物,以之作为潜在的过渡金属离子萃取剂的配体,也可用于合成多氟芳基烷基硫化物。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-40.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-40 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles
其他客户在看
Journal of Fluorine Chemistry, 73, 73-73 (1995)
Solvent Extr. Ion Exch., 14, 417-417 (1996)