About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H17NO
CAS号:
分子量:
227.30
Beilstein:
3202230
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
99%
旋光性
[α]20/D +90°, c = 1 in chloroform
mp
102-105 °C (lit.)
SMILES字符串
C[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17NO/c1-12(16)15(17,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12,17H,16H2,1H3/t12-/m1/s1
InChI key
FMBMNSFOFOAIMZ-GFCCVEGCSA-N
法律信息
英国 Onyx Scientific 产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3