Merck
548685
Sigma-Aldrich
2-溴-4-氯-1-氟苯
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(Cl)F
CAS号:
分子量:
209.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
折射率
n20/D 1.554 (lit.)
沸点
180 °C (lit.)
密度
1.719 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Fc1ccc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrClF/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
InChI key
YFFUYGSLQXVHMB-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The Journal of Organic Chemistry, 44, 1519-1533 (1979)