产品名称
1-羟基苯并三唑 水合物, ≥97.0% dry basis (T)
品質等級
化驗
≥97.0% dry basis (T)
形狀
solid
成份
water, ~12%
反應適用性
reaction type: Addition Reactions
mp
155-158 °C (lit.)
溶解度
DMF: 0.1 g/mL, clear
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
[H]O[H].On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2
InChI 密鑰
PJUPKRYGDFTMTM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
1-羟基苯并三唑是一种偶联剂,用于活化酯/酸与保护氨基酸氨基之间发生缩合反应时合成酰胺。此外,还用作肽合成过程中的外消旋作用抑制剂。
應用
1-羟基苯并三唑水合物可用作缩合剂以:
- 通过γ-谷氨基酸二聚体制备聚-γ-谷氨酸甲酯。
- 通过氨肟与三氟乙酸酐或苯甲酸衍生物的成环缩合反应制备恶二唑。
其他說明
广泛应用于降低碳二亚胺肽偶联外消旋化的添加剂; 肽段的无消旋缩合
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Desen. Expl. 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
4.1A - Other explosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
314.6 °F
閃點(°C)
157 °C
其他客户在看
Chemical synthesis of poly-?-glutamic acid by polycondensation of ?-glutamic acid dimer: Synthesis and reaction of poly-?-glutamic acid methyl ester
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 39(5), 732-741 (2001)
Tetrahedron Letters, 25, 771-771 (1984)
Oxyma-B, an excellent racemization suppressor for peptide synthesis
Organic & Biomolecular Chemistry, 12(42), 8379-8385 (2014)
Synthesis of 3, 5-disubstituted 1, 2, 4-oxadiazoles and their behavior of liquid crystallines
Tetrahedron Letters, 55(9), 1557-1560 (2014)
Pept. Sci., 37, 39-39 (2001)