Merck
545201
Sigma-Aldrich
Cucurbit[7]uril
contains acid of crystalization
别名:
(CB[7]) hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C42H42N28O14 · xH2O · xHCl
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
包含
acid of crystalization
SMILES 字串
O.Cl.O=C1N2CN3C4C5N(CN6C7C8N(CN9C%10C%11N(CN%12C%13C%14N(CN%15C%16C%17N(CN%18C%19C%20N(CN1C%21C2N%22CN4C(=O)N5CN7C(=O)N8CN%10C(=O)N%11CN%13C(=O)N%14CN%16C(=O)N%17CN%19C(=O)N%20CN%21C%22=O)C%18=O)C%15=O)C%12=O)C9=O)C6=O)C3=O
InChI
1S/C42H42N28O14.ClH.H2O/c71-29-43-1-44-16-18-48(30(44)72)4-52-20-22-56(34(52)76)8-60-24-26-64(38(60)80)12-68-28-27-67(41(68)83)11-63-25-23-59(37(63)79)7-55-21-19-51(33(55)75)3-47(29)17-15(43)45-2-46(16)32(74)50(18)6-54(20)36(78)58(22)10-62(24)40(82)66(26)14-70(28)42(84)69(27)13-65(25)39(81)61(23)9-57(21)35(77)53(19)5-49(17)31(45)73;;/h15-28H,1-14H2;1H;1H2/t15-,16+,17+,18-,19-,20+,21+,22-,23-,24+,25+,26-,27-,28+;;
InChI 密鑰
AYRJHMOIVADVIC-AGNAEYGZSA-N
相关类别
一般說明
葫七环联脲水合物是无毒的大环主体分子,广泛用作络合反应配体,例如合成新型铀酰离子络合物,与阿苯达唑合成主客体络合物,与Stenhouse加合物合成包含络合物。
應用
  • Shape-induced selective separation of ortho-substituted benzene isomers enabled by cucurbit[7]uril host macrocycles:采用葫七环联脲选择性分离邻位取代苯异构体,利用它独有的形状影响特性(Zhang et al., 2020)。
  • Supramolecular gating of guest release from cucurbit[7]uril using de novo design:采用计算性设计控制葫七环联脲包裹客体分子的释放动力学,可用于增强分子释放控制(Lambert et al., 2022)。
  • Enhanced energy conversion of Z907-based solar cells by Cucurbit[7]uril macrocycles:在太阳能电池中添加葫七环联脲可提高能量转换效率,说明它可用于光伏器件(Al-Dmour et al., 2019)。
其他說明
可包含约20% 的水。含有结晶酸。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3