Merck
545090
Sigma-Aldrich
乙酸铕(III) 水合物
99.999% trace metals basis
别名:
Europium acetate hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Eu(CH3CO2)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
329.10 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
99.999% trace metals basis
表单
powder and chunks
反应适用性
core: europium
reagent type: catalyst
SMILES字符串
O.CC(=O)O[Eu](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Eu.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
JGJIXMFWDPQYRL-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
商品
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.