方案
99.9% trace metals basis
表单
crystals and lumps
反应适用性
reagent type: catalyst
core: europium
杂质
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES字符串
O.O.O.O.O.[Eu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Eu.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
InChI key
BBGDGFQCQRFYCP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 作为溶胶-凝胶法合成显示应用所用Y2O3:Eu3+薄膜 荧光粉的前驱体。
- 作为制备结晶纳米荧光粉的掺杂剂。 这些适合生物成像,因为它们本质上是亲水性的,也适合白色 发光二极管。
- 制造光捕获效率更强的染料敏化 太阳能电池。
- 作为掺杂剂制备各种金属氧化物纳米颗粒, 例如用于光催化应用的ZnO纳米颗粒 。
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.