化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder or crystals
反應適用性
core: terbium
reagent type: catalyst
mp
127 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Tb](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Tb/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
InChI 密鑰
MRUSPMJZFLPYOU-KJVLTGTBSA-K
應用
用于制备一系列新的单卟啉化合物,它们因光化学性质和磁性以及在合成上的应用而备受关注。
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3