Merck
543519
Sigma-Aldrich
(+)-内型-2-降冰片
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H12O
CAS号:
分子量:
112.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
方案
96%
旋光性
[α]20/D +1°, c = 1 in chloroform
mp
149-154 °C (lit.)
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
O[C@@H]1CC2CCC1C2
InChI
1S/C7H12O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-8H,1-4H2/t5-,6+,7-/m1/s1
InChI key
ZQTYQMYDIHMKQB-DSYKOEDSSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)