Merck
542318
Sigma-Aldrich
2,4,6-三甲基苯硼酸
≥95%
别名:
1,3,5-三甲基苯-2-硼酸, 2,4,6-三甲基苯基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H2(CH3)3B(OH)2
CAS号:
分子量:
164.01
Beilstein:
2831927
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95%
形狀
powder
mp
115-122 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(C)c(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C9H13BO2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5,11-12H,1-3H3
InChI 密鑰
BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
含有不定量的酸酐。
應用
Reactant involved in:
  • Cross-coupling with α-bromocarbonyl compounds or 2,6-disubstituted bromoarenes
  • Suzuki-Miyaura coupling for synthesis of biphenyl arsine ligands
  • Addition reactions to naphthyridine N-oxides or β-aryloxyacrylates
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
Ken T Ngo et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2604-2618 (2017-01-25)
Electrocatalytic reduction of CO