Merck
637939
Sigma-Aldrich
1-溴-2,4,6-三异丙基苯
95%
别名:
2,4,6-三异丙基溴苯, 2-溴-1,3,5-三异丙基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H23Br
CAS号:
分子量:
283.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
折射率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
96-97 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)c1cc(C(C)C)c(Br)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C15H23Br/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(16)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
InChI 密鑰
FUMMYHVKFAHQST-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
1-溴-2,4,6-三异丙基苯可用于合成 1-氟-2,4,6-三异丙基苯,是一种氟取代的芳香结构单元,用于农业化学合成和医药生产。它也可用于在 丁基锂存在下与金属硒反应合成二-2,4,6-三异丙基苯基二硒醚。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
其他客户在看
"Stereoselective synthesis of (E)-1-iodo-1-selenoalkenes via hydroalumination?iodination of 1-alkynyl selenides"
Balado-Perez S, et al
Tetrahedron Letters, 46(29), 4883-4886 (2005)