Merck
540803
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-3-氨基吡咯烷
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H10N2
分子量:
86.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −20°, neat
折射率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
密度
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
N[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2/c5-4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
NGXSWUFDCSEIOO-BYPYZUCNSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.4 °F
閃點(°C)
68 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)