Merck
539554
Sigma-Aldrich
3-氯-2-氟苯甲酰氯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(F)COCl
CAS号:
分子量:
193.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
折射率
n20/D 1.5370 (lit.)
沸点
202-203 °C (lit.)
密度
1.451 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Fc1c(Cl)cccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3Cl2FO/c8-5-3-1-2-4(6(5)10)7(9)11/h1-3H
InChI key
VBYJOUAMJITBNL-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
129.9 °F - closed cup
闪点(°C)
54.4 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)