Merck
538442
Sigma-Aldrich
7-氯-2-巯基苯并噁唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4ClNOS
CAS号:
分子量:
185.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
252-256 °C (lit.)
SMILES 字串
Sc1nc2cccc(Cl)c2o1
InChI
1S/C7H4ClNOS/c8-4-2-1-3-5-6(4)10-7(11)9-5/h1-3H,(H,9,11)
InChI 密鑰
XXRDNTGJMQMSLW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
7-Chloro-2-mercaptobenzoxazole is also known as 7-chloro-3H-1,3-benzoxazole-2-thione [IUPAC name]. It can be synthesized by employing 6-chloro-2-aminophenol (an o-aminophenol) as a starting reagent.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Benzoxazole derivatives. I. 2-mercaptobenzoxazoles
Katz L and Cohen MS.
The Journal of Organic Chemistry, 19.5, 758-766 (1954)