About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7NO2S
CAS号:
分子量:
181.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
218-223 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc2oc(S)nc2c1
InChI
1S/C8H7NO2S/c1-10-5-2-3-7-6(4-5)9-8(12)11-7/h2-4H,1H3,(H,9,12)
InChI key
QGTUVLRFJOUWBN-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3