Merck
537519
Sigma-Aldrich
2-丁氧基乙酸乙酯
99%
别名:
BCA, 乙二醇丁醚乙酸酯, 乙酸-2-丁氧基乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
160.21
Beilstein:
1756960
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
蒸汽密度
5.5 (vs air)
蒸汽壓力
0.29 mmHg ( 20 °C)
化驗
99%
自燃溫度
644 °F
expl. lim.
0.88 %, 33 °F
8.54 %, 135 °F
雜質
≤0.050% water
water
折射率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
mp
-63 °C (lit.)
密度
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)