Merck
536113
Sigma-Aldrich
聚合物键合型 2-氯三苯甲胺
100-200 mesh, extent of labeling: 1.3-1.8 mmol/g loading, 1 % cross-linked
别名:
2-氯三苯甲胺树脂, 氨基-2-氯三苯甲基树脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
交联
1 % cross-linked
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
标记范围
1.3-1.8 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
官能团
amine
SMILES字符串
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.NC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5Cl
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)