Merck
17753
Sigma-Aldrich
聚合物键合型 2-氯三苯甲基肼
100-200 mesh, extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
别名:
(α-肼基-α-苯基-2-氯苄基)聚苯乙烯, Hydrazine bound to 2-chloro-trityl resin
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
~0.5 mmol/g loading
基質
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
粒徑
100-200 mesh
應用
peptide synthesis
官能基
hydrazine
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
酸敏感树脂,用于合成肽酰肼和烷基腙
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
G. Stravropulos et al.
Lett. Pept. Sci., 2, 315-315 (1996)