Merck
531030
Sigma-Aldrich
三(4-叔丁基苯基)锍三氟甲磺酸盐
electronic grade, ≥99% trace metals basis
别名:
三(4-叔丁基苯基)硫鎓三氟甲磺酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3CC6H4]3SCF3SO3
分子量:
580.76
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
electronic grade
描述
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
化驗
≥99% trace metals basis
mp
250-253 °C (lit.)
溶解度
PGMEA: <1%
γ-butyrolactone: ~25%
ethyl lactate: ~5%
λmax
201 nm
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc(cc1)[S+](c2ccc(cc2)C(C)(C)C)c3ccc(cc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H39S.CHF3O3S/c1-28(2,3)22-10-16-25(17-11-22)31(26-18-12-23(13-19-26)29(4,5)6)27-20-14-24(15-21-27)30(7,8)9;2-1(3,4)8(5,6)7/h10-21H,1-9H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HHMQUQRJNPTPAJ-UHFFFAOYSA-M
應用
阳离子光引发剂。光酸产生剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)