Merck
531014
Sigma-Aldrich
双(4-叔丁基苯基)碘鎓全氟-1-丁磺酸
electronic grade, ≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3CC6H4]2IC4F9SO3
分子量:
692.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
electronic grade
描述
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
化驗
≥99%
mp
175-177 °C (lit.)
溶解度
PGMEA: ~40%
ethyl lactate: ~55%
γ-butyrolactone: ~65%
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc([I+]c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C20H26I.C4HF9O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h7-14H,1-6H3;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
DJBAOXYQCAKLPH-UHFFFAOYSA-M
應用
阳离子光引发剂。光酸产生剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3