Merck
531006
Sigma-Aldrich
二(4-叔丁基苯基)碘鎓对甲苯磺酸盐
electronic grade, ≥99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3CC6H4]2IC6H4(SO3)CH3
分子量:
564.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
electronic grade
描述
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
化驗
≥99% trace metals basis
mp
237-240 °C (lit.)
溶解度
PGMEA: <1%
γ-butyrolactone: ~10%
ethyl lactate: ~10%
λmax
202 nm
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC(C)(C)c2ccc([I+]c3ccc(cc3)C(C)(C)C)cc2
InChI
1S/C20H26I.C7H8O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h7-14H,1-6H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
UEJFJTOGXLEPIV-UHFFFAOYSA-M
應用
阳离子光引发剂。光酸产生剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)