Merck
654027
Sigma-Aldrich
三芳基锍六氟锑酸盐混合物
50 wt. % in propylene carbonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
浓度
50 wt. % in propylene carbonate
折射率
n20/D 1.502
沸点
>220 °C
密度
1.410 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.S(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4.S(c5ccc(cc5)[S+](c6ccccc6)c7ccccc7)c8ccc(cc8)[S+](c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C36H28S3.C24H19S2.18FH.3Sb/c1-5-13-31(14-6-1)38(32-15-7-2-8-16-32)35-25-21-29(22-26-35)37-30-23-27-36(28-24-30)39(33-17-9-3-10-18-33)34-19-11-4-12-20-34;1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-28H;1-19H;18*1H;;;/q+2;+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*+5/p-18
InChI key
YASCSMWRFXPFOO-UHFFFAOYSA-A
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
混合的六氟锑酸三芳基磺酸盐是一种可用于阳离子聚合的光引发剂。这些光引发剂在210−350 nm的范围内效果最好它们主要用于引发环氧树脂。
应用
  • 非晶热电材料的3D打印制备本研究探索了六氟锑酸三芳基磺酸盐作为阳离子光引发剂在超低导热热电材料制造中的应用,突出了其在热电聚合物加工中的作用(M He et al., 2015)。
  • 阳离子聚合用铵盐:讨论混合三芳基磺酸盐在阳离子聚合过程中的高产率和功能,为合成不对称三芳基磺酸盐提供了一条途径(DIR Taschner, 2023)。
  • 环氧化生物基树脂的阳离子紫外光固化:本文研究了如何使用六氟锑酸三芳基磺酸盐对生物基树脂进行紫外和可见光双固化,强调了其在可持续聚合物化学中的应用(C Noè et al., 2020)。
  • 光固化环氧丙烯酸酯涂料:检验了使用六氟锑酸三芳基磺酸盐的环氧丙烯酸酯涂料的双阳离子和自由基光交联,重点观察了混合聚合物网络的性质(P Bednarczyk et al., 2021)。
  • 单组分可见光光引发系统研究进展:这项研究的特点是使用三芳基磺酸盐作为先进聚合技术的光引发剂,证明了这些盐在聚合物化学中的多功能性(F Dumur, 2023)。
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>284.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 140 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Photochemistry of triarylsulfonium salts
Dektar JL and Hacker NP
Journal of the American Chemical Society, 112(16), 6004-6015 (1990)
Influence of the initiating mechanism on the cationic photopolymerization of a cycloaliphatic epoxy resin with arylsulfonium salts
Fernandez-Francos X
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45(1), 16-25 (2007)
A study of epoxy resin-acrylated polyurethane semi-interpenetrating polymer networks
Vabrik R, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 68(1), 111-119 (1998)
Kinetics study of the UV-initiated cationic polymerization of cycloaliphatic diepoxide resins.
Voytekunas VY, et al.
European Polymer Journal, 44(11), 3640-3649 (2008)