Merck
530816
Sigma-Aldrich
1-[2-(三甲硅烷基)乙氧基羰氧基]吡咯烷-2,5-二酮
别名:
1-[[[2-(三甲基甲硅烷基]羰基]氧基]吡咯烷-2,5-二酮, 1-[[[2-(三甲基甲硅烷基)乙基]氧基]羰基]氧基]-2,5-吡咯烷二酮, 1-[[[2-(三甲基甲硅烷基)乙氧基]羰基]氧基]吡咯烷-2,5-二酮, 2,5-二氧基-1-吡咯烷-1-基 2-(三甲基甲硅烷基)乙基碳酸酯, 2,5-二氧基-1-吡咯烷基[2-(三甲基甲硅烷基)乙基]碳酸酯, N-[[[2-(三甲基甲硅烷基乙基)氧基]羰基]氧基]琥珀酰亚胺, N-[[[2-(三甲基甲硅烷基)乙氧基]羰基]氧基]琥珀酰亚胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17NO5Si
CAS号:
分子量:
259.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
mp
83-88 °C (lit.)
官能团
imide
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[Si](C)(C)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C10H17NO5Si/c1-17(2,3)7-6-15-10(14)16-11-8(12)4-5-9(11)13/h4-7H2,1-3H3
InChI key
FLDNDAMSCINJDX-UHFFFAOYSA-N
一般描述
1-[2-(三甲基甲硅烷基)乙氧基羰氧基]吡咯烷-2,5-二酮(Teoc-OSu)是一种硅基试剂,可由2-三甲基甲硅烷基乙基碳氯化物和N-羟基琥珀酰亚胺进行制备。
应用
1-[2-(三甲基甲硅烷基)乙氧基羰氧基]吡咯烷-2,5-二酮(Teoc-OSu)可作为酰化试剂用于产生Teoc-氨基酸衍生物。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis and evaluation of novel activated mixed carbonate reagents for the introduction of the 2-(trimethylsilyl) ethoxycarbonyl (Teoc)-protecting group.
Shute RE and Rich DH
Synthesis, 1987(04 ), 346-349 (1987)