Merck
529788
Sigma-Aldrich
硝酸钪(III) 水合物
99.999% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Sc(NO3)3·xH2O
分子量:
230.97 (anhydrous basis)
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
solid
雜質
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES 字串
CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.[H]O[H].[Sc]
InChI
1S/3CH3NO3.H2O.Sc/c3*1-5-2(3)4;;/h3*1H3;1H2;
InChI 密鑰
QXEUKQIDJOLTAC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame over circle
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Ox. Sol. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)