化驗
96%
mp
137-142 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(F)ccc1S
InChI
1S/C7H5FO2S/c8-4-1-2-6(11)5(3-4)7(9)10/h1-3,11H,(H,9,10)
InChI 密鑰
WSOZOINWBSJTER-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
5-Fluoro-2-mercaptobenzoic acid (5-fluoro-2-sulfanylbenzoic acid) is an aryl fluorinated building block.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3