Merck
527017
Sigma-Aldrich
(4-甲基噻吩基)甲基苯基锍三氟甲磺酸
别名:
(4-Methylthiophenyl)methyl phenyl sulfonium trifluoromethanesulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H15F3O3S3
分子量:
396.47
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
mp
76-79 °C (lit.)
λmax
290 nm
SMILES字符串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CSc1ccc(cc1)[S+](C)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15S2.CHF3O3S/c1-15-12-8-10-14(11-9-12)16(2)13-6-4-3-5-7-13;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-11H,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
OEMQHKIRYKSFQC-UHFFFAOYSA-M
应用
阳离子光引发剂。光酸产生剂。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)