Merck
有机硅材料
聚硅氧烷的代表性化学结构,通常称为硅酮和硅油
有机硅
有机硅又称聚硅氧烷,是一种合成聚合物,具有类似于二氧化硅的硅氧主链,但含有额外的有机基团。与同系碳基聚合物不同,由于硅氧烷(-Si-O-)键特殊的理化性质,这类化合物还呈现出独特的理化性质组合。含硅共聚物和有机硅改性网络具有极高的主链柔韧性和极低的玻璃化转变温度(Tg,约为 -120 °C)。 它们还表现出良好的热/氧化稳定性、高透气性、出色的介电性能、生物相容性和以及非常低的表面张力。
阅读更多
有机硅分类
我们的有机硅(聚硅氧烷)表现出了多样的硅材料性质,聚合物可分为液体、弹性体和树脂。中等分子量聚合物归为液体,而高分子量、稍微交联的聚合物为弹性体。低分子量树脂含有官能团,通常是羟基、烷氧基或氯基,其经过水解和/或缩合形成高度交联的结构。
我们的基础产品的常见有机硅材料应用包括:
  • 有机硅弹性体,例如聚二甲基硅氧烷(PDMS),用于软光刻和纳米图案应用中的图案压模
  • 静电驱动器和介电能量收集器的介电材料
  • 电子设备的装配和封装材料
  • 用于微流体应用的表面改性剂
有机硅共聚物和均聚物
有机硅共聚物和均聚物可以形成具有低吸水率的疏水表面,主要用于制备润滑剂、泡沫和聚合物粘合剂。
我们产品目录中的有机硅具有
  • 非反应性取代基,可调节机械和热机械性能(例如玻璃化转变温度)
  • 反应性取代基和端基,可进行化学修饰(例如交联)
  • 不同的分子量和粘度水平。
硅油
我们的产品目录包括硅油,后者涵盖了任何具有有机侧链的液态聚合硅氧烷。由于具有高键能、高极化Si-O-Si键,它们比其他硅氧烷在热力学上更稳定。由于甲基能够自由旋转,以及分子间的吸引力弱,硅油表现出更大的结构柔韧性、渗透性和润滑性。此外,由于表面张力较低,它们具有出色的润湿和成膜性能,并且无味、无毒、防水,耐化学腐蚀和抗紫外线。
我们可提供各种粘度范围的硅油:25°C下,其粘度范围从5 c St(或5 mPa∙s)到100,000 c St(或100,000 mPa∙s)。这类硅油可以在热管理中用作加热和冷却液。我们的硅氧烷用在水/油系统中时,可形成稳定的微滴乳液,广泛用于DNA和血液分析、化学反应、药物开发、油墨配方、化妆品、纺织品和家庭护理产品。