Merck
476544
Sigma-Aldrich
二甲基硅烷基笼形聚倍半硅氧烷
别名:
1,3,5,7,9,11,13,15-八(二甲基硅氧基)五环[9.5.1.13,9.15,15.17,13]八硅氧烷, 八(二甲基硅氧基)倍半硅氧烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H56O20Si16
分子量:
1017.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[H][Si](C)(C)O[Si]12O[Si]3(O[Si]([H])(C)C)O[Si]4(O[Si]([H])(C)C)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O1)O[Si]5(O[Si]([H])(C)C)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O2)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O3)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C16H56O20Si16/c1-37(2)17-45-25-46(18-38(3)4)28-49(21-41(9)10)30-47(26-45,19-39(5)6)32-51(23-43(13)14)33-48(27-45,20-40(7)8)31-50(29-46,22-42(11)12)35-52(34-49,36-51)24-44(15)16/h37-44H,1-16H3
InChI 密鑰
IZXLUEMTVRPVBL-UHFFFAOYSA-N
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3