Merck
517666
Sigma-Aldrich
乙酰丙酮钐(III) 水合物
≥99.9% trace metals basis
别名:
Sm(acac)2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3COCH=C(O-)CH3]3Sm · xH2O
CAS号:
分子量:
447.68 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
≥99.9% trace metals basis
表单
powder
反应适用性
core: samarium
reagent type: catalyst
SMILES字符串
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Sm](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Sm/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
InChI key
CDHHPUQJWXMQHC-KJVLTGTBSA-K
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)