Merck
516201
Sigma-Aldrich
聚合物键合型磺胺
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
别名:
MP-TsNH2
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
交联
1 % cross-linked with divinylbenzene
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
标记范围
1.5-2.0 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
官能团
sulfonamide
SMILES字符串
C=Cc1ccccc1.NS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C6H7NO2S/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5H,(H2,7,8,9)
InChI key
MUUSWFAQENVFGH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)