返回
聚合物键合型磺胺
别名:
MP-TsNH
2
CAS号:
135266-23-8
Products
官能团
链类型
反应类型
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
516201
聚合物键合型磺胺,
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene