文件
8.20250
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphenol
for synthesis
别名:
4-tert-Butylphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O
CAS号:
分子量:
150.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
202-679-0
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
475 °C
效力
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
2288 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-5.3 % (v/v)
pH值
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
239 °C/1013 hPa
mp
95-98 °C
轉變溫度
flash point 125 °C
溶解度
0.6 g/L
密度
0.908 g/cm3 at 20 °C
體積密度
450 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
InChI 密鑰
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 101 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup