Merck
515507
Sigma-Aldrich
3-溴苯基异丙醚
97%
别名:
1-溴-3-异丙氧基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4OCH(CH3)2
分子量:
215.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
沸点
222 °C (lit.)
密度
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H11BrO/c1-7(2)11-9-5-3-4-8(10)6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
JYWJZIQSPRFCDB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
227.8 °F - closed cup
闪点(°C)
108.8 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)