Merck
515485
Sigma-Aldrich
2-溴-5-甲基噻吩
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5BrS
CAS号:
分子量:
177.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
包含
0.1% copper chips as stabilizer
0.4% powdered NaHCO3 as stabilizer
折射率
n20/D 1.569 (lit.)
bp
65 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(Br)s1
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
ACDLOOGOFKSUPO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.9 °F - closed cup
閃點(°C)
78.3 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Ligand-less palladium-catalyzed direct 5-arylation of thiophenes at low catalyst loadings.
Roger J, et al.
Green Chemistry, 11(3), 425-432 (2009)