Merck
515175
Sigma-Aldrich
三异丙氯硅烷
technical grade, 90%
别名:
三异丙基氯硅烷, TIPSCl, 三异丙基氯甲硅烷, 三异丙氯硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CH]3SiCl
CAS号:
分子量:
192.80
Beilstein:
1737446
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
等级
technical grade
蒸汽压
1.16 mmHg ( 20 °C)
方案
90%
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
沸点
198 °C/739 mmHg (lit.)
密度
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H21ClSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-9H,1-6H3
InChI key
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
147.2 °F - closed cup
闪点(°C)
64 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)