About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCO3C(CH3)3
CAS号:
分子量:
246.34
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
质量水平
方案
95%
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
密度
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCC(CC)COC(=O)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26O4/c1-6-8-9-11(7-2)10-15-12(14)16-17-13(3,4)5/h11H,6-10H2,1-5H3
InChI key
BRQMAAFGEXNUOL-UHFFFAOYSA-N
应用
聚合引发剂
法律信息
Arkema Inc. 产品
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Org. Perox. D - Skin Irrit. 2
储存分类代码
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
213.8 °F - closed cup
闪点(°C)
101 °C - closed cup