推荐产品
组成
active oxygen content, ~9.7 wt. %
浓度
~80 wt. % in odorless mineral spirits
折射率
n20/D 1.435
mp
65 °C (SADT)
密度
0.891 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OOC1(CCCCC1)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C14H28O4/c1-12(2,3)15-17-14(10-8-7-9-11-14)18-16-13(4,5)6/h7-11H2,1-6H3
InChI key
HSLFISVKRDQEBY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
聚合引发剂。
法律信息
Arkema Inc. 产品
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
警示用语:
Danger
危险分类
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
154.9 °F - closed cup
闪点(°C)
68.3 °C - closed cup