Merck
513180
Sigma-Aldrich
三(四甲基环戊二烯)镧(III)
99.9% trace metals basis
别名:
Bis(butylcyclopentadienyl) tungsten(IV) diiodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H39La
分子量:
502.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder or crystals
反應適用性
core: lanthanum
reagent type: catalyst
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[La].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[CH][C](C)[C](C)[C]3C
InChI
1S/3C9H13.La/c3*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h3*5H,1-4H3;
InChI 密鑰
MEFBYUADNJXASA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Atomic number of base material: 57 Lanthanum
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Water-react 2
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
110.0 °F - closed cup
閃點(°C)
43.33 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
商品
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.