Merck
665193
Sigma-Aldrich
异丙氧基镧(III)
98%
别名:
三(异丙氧基)镧(III), 三异丙氧基镧(III)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H21LaO3
CAS号:
分子量:
316.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
反應適用性
core: lanthanum
reagent type: catalyst
SMILES 字串
CC(C)O[La](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.La/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI 密鑰
SORGMJIXNUWMMR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
含 (S,S)-苯基-连接-联萘酚的络合物,可促进丙二酸酯的催化 1,4-加成反应生成环烯酮和无环烯酮。在酮亚胺的常规催化烯丙基化反应中,与 CuF-三苯基膦共同作为催化剂。
在很多不对称催化应用中,应当使用手套箱和 Schlenk 技术防止此稀土催化剂与空气和水分接触,因为这两个因素将对反应结果产生不利影响。用无水溶剂配制该催化剂溶液并立即使用。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Letters, 48, 2815-2815 (2007)
Reiko Wada et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(23), 7687-7691 (2006-06-08)
A general catalytic allylation of simple ketoimines was developed using 1 mol % of CuF.3PPh(3) as catalyst, 1.5 mol % of La(O(i)Pr)(3) as the cocatalyst, and stable and nontoxic allylboronic acid pinacol ester as the nucleophile. This reaction constituted a
相关内容
Shibasaki's research focuses on novel asymmetric catalytic systems for streamlined synthesis of enantioenriched chiral building blocks.