About This Item
线性分子式:
ClC6H3(F)B(OH)2
CAS号:
分子量:
174.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥95%
mp
242-247 °C (lit.)
官能团
chloro
fluoro
SMILES字符串
OB(O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BClFO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,10-11H
InChI key
WJDZZXIDQYKVDG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Reactant for:
- Rh-catalyzed asymmetric addition reactions
- Palladium-catalyzed oxidative cross-coupling reaction
- Suzuki-Miyaura coupling
其他说明
Contains varying amounts of anhydride
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3