About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9BO4
CAS号:
分子量:
179.97
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥95%
表单
powder
SMILES字符串
OB(O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H9BO4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5,10-11H,3-4H2
InChI key
SQDUGGGBJXULJR-UHFFFAOYSA-N
应用
反应物参与到:
- 与 1,8-萘啶 N -氧化物的加成反应
- 碘环化和钯催化偶联反应合成吡喃喹啉
- 合成 combretastatin 类似物的 Suzuki 偶联反应
- Suzuki-Miyaura 偶联反应合成芳基取代的恶苯吲哚类化合物
- 钯催化的Heck反应中间体的氧芳基化反应
- 醌的 C-H 功能化
其他说明
含不定量的酸酐
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3