Merck
499471
Sigma-Aldrich
3,5-二氟苄基溴化锌 溶液
0.5 M in THF
别名:
Bromo[(3,5-difluorophenyl)methyl]zinc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2C6H3CH2ZnBr
分子量:
272.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
浓度
0.5 M in THF
密度
0.982 g/mL at 25 °C
官能团
fluoro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Fc1cc(F)cc(C[Zn]Br)c1
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
GCVAILFVPCDSSW-UHFFFAOYSA-M
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)