Merck
497061
Sigma-Aldrich
Merrifield 多肽树脂
100-200 mesh, extent of labeling: 3.5-4.5 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked
别名:
氯甲基化的苯乙烯-二乙烯基苯树脂, 氯甲基化聚苯乙烯, 氯甲基化苯乙烯/二乙烯基苯共聚物, 聚(苯乙烯-co-乙烯基苄基氯-co-二乙烯基苯), 聚苯乙烯交联二乙烯基苯,氯甲基化, 苯乙烯和二乙烯基苯的氯甲基化共聚物
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
交联
1 % cross-linked
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
标记范围
3.5-4.5 mmol/g Cl- loading
粒径
100-200 mesh
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChI key
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)