等级
battery grade
质量水平
方案
≥99.99% trace metals basis
表单
powder
分子量
Mw 12.011 g/mol
组成
C
粒径
<45 μm
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
2.26 g/cm3 (lit.)
应用
battery manufacturing
SMILES字符串
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 合成阿片类镇痛药:美沙酮是临床上使用的一种合成阿片类镇痛药,对其他阿片类药物耐药的患者可选用它来缓解疼痛。研究考察了它的镇痛效果和副作用,以提高患者的安全性和舒适度(Hughes et al., 2024)。
- 体外药理学研究:在体外使用美沙酮溶液来研究其药效学和药代动力学。这些研究有助于揭示美沙酮与各种生物系统相互作用的机制,影响未来的药物设计和治疗方法(Degani et al., 2023)。
- 药物代谢研究:美沙酮可用于研究药物代谢,特别是药物在体内的加工方式。这项研究对于了解药物相互作用、对肝酶的作用以及对长期治疗效果的影响至关重要(Hu et al., 2023)。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
固体氧化物燃料电池(SOFC)和固体氧化物电解池(SOE)正处于早期开发阶段,但性能发展已有望实现电化学能量的转化。
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.