Merck
493597
Sigma-Aldrich
三(环戊二烯)镧(III)
99.9% trace metals basis
别名:
LaCp3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
La(C5H5)3
CAS号:
分子量:
334.19
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
99.9% trace metals basis
表单
solid
反应适用性
core: lanthanum
reagent type: catalyst
mp
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[La].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.La/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
InChI key
FRXJDKXOOBAPRG-UHFFFAOYSA-N
一般描述
Atomic number of base material: 57 Lanthanum
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.