Merck
490946
Sigma-Aldrich
三甲胺-15N
98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)315N
CAS号:
分子量:
60.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
蒸汽密度
2.09 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
13.3 psi ( 0 °C)
同位素純度
98 atom % 15N
自燃溫度
374 °F
bp
3-4 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
密度
0.647 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C[15N](C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i4+1
InChI 密鑰
GETQZCLCWQTVFV-AZXPZELESA-N
相关类别
包裝
带 1/4 英寸 NPT 不锈钢阀的 Sure/Pac™ 气瓶
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
推荐使用不锈钢软管接头 Z146838 或不锈钢体微型气流阀 Z513547。
法律資訊
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
校準器
产品编号
说明
价格
軟管倒鉤
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
19.9 °F
閃點(°C)
-6.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)