Merck
605204
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OH-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
别名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine-2-13C, L-Phenylalanine-2-13C, N-t-Boc derivative
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH213CH(NH-Boc)CO2H
分子量:
266.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
≥99 atom % 13C
质量水平
方案
≥98% (CP)
表单
solid
旋光性
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
技术
bio NMR: suitable
mp
85-87 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
Boc
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[13C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i11+1
InChI key
ZYJPUMXJBDHSIF-LAGVNOJESA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)