About This Item
线性分子式:
HOCH2CH(NH2)13CO2H
CAS号:
分子量:
106.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
表单
solid
旋光性
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
mp
222 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[H][C@](N)(CO)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i3+1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-NSQKCYGPSA-N
相关类别
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1