Merck
489107
Sigma-Aldrich
DL-丝氨酸-1-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH(NH2)13CO2H
CAS号:
分子量:
106.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
表单
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
NC(CO)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/i3+1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-LBPDFUHNSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)